2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 273 EUR
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Pto. de fusión: 120 - 122 °C
Número MDL: MFCD18373986
Núm. CAS: 202001-01-2