2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70315-250MG OR70315-1G
APOSOR70315-250MGEA 173 EUR
APOSOR70315-250MG APOSOR70315-1G
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
Número MDL: MFCD29067871
Núm. CAS: 1692662-86-4