2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70316-250MG OR70316-1G OR70316-5G
APOSOR70316-250MGEA 157 EUR
APOSOR70316-250MG APOSOR70316-1G APOSOR70316-5G
2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL: MFCD32862618
Núm. CAS: 2654087-88-2