4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 174 EUR
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
Número MDL: MFCD32862612
Núm. CAS: 2384580-34-9