2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70325-250MG OR70325-1G OR70325-5G
APOSOR70325-250MGEA 174 EUR
APOSOR70325-250MG APOSOR70325-1G APOSOR70325-5G
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Número MDL: MFCD32862614
Núm. CAS: 2654087-87-1