2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70327-250MG OR70327-1G OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA 174 EUR
APOSOR70327-250MG APOSOR70327-1G APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Número MDL: MFCD06802840
Núm. CAS: 68701-47-3