Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(1-Naphthyl)acetate
OR904672-5G OR904672-25G OR904672-100G
APOSOR904672-5GEA 21.9 EUR
APOSOR904672-5G APOSOR904672-25G APOSOR904672-100G
Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Ethyl-1-naphthaleneacetate
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00021579
Núm. CAS: 2122-70-5