Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR956775-1G OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA 238 EUR
APOSOR956775-1G APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Número MDL: MFCD10000926
Núm. CAS: 76008-74-7