5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 130 EUR
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 88 - 89 °C
Número MDL: MFCD12026306
Núm. CAS: 654-97-7