4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 139 EUR
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Número MDL: MFCD31695851
Núm. CAS: 2092502-27-5