Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305028-250MG PC305028-1G PC305028-5G
APOSPC305028-250MGEA 208 EUR
APOSPC305028-250MG APOSPC305028-1G APOSPC305028-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Número MDL: MFCD30742530
Núm. CAS: 2090828-48-9