3,4-Difluorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3,4-difluorobenzoate
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
3,4-Difluorobenzoato de etilo 98%
3,4-Difluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Pto. Ebullición: 96/15 mm °C
Número MDL: MFCD00272138
Núm. CAS: 144267-96-9