Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-3-methylbenzoate
PC3446-10G PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA 82.8 EUR
APOSPC3446-10G APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,1650 g/mol
Número MDL: MFCD06203783
Núm. CAS: 180636-50-4