3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61187-1G OR61187-5G OR61187-10G
APOSOR61187-1GEA 250 EUR
APOSOR61187-1G APOSOR61187-5G APOSOR61187-10G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClIN
MW: 342,3600 g/mol
Número MDL: MFCD11846071
Núm. CAS: 1160574-37-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III