4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC305029-250MG PC305029-1G PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA 174 EUR
APOSPC305029-250MG APOSPC305029-1G APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Número MDL: MFCD32265190
Núm. CAS: 2091422-93-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I