2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501831-250MG PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA 214 EUR
APOSPC501831-250MG APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Pto. de fusión: 31 - 32 °C
Número MDL: MFCD26687961
Núm. CAS: 1502090-29-0