Ácido N-metilantranilico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
Ácido N-metilantranilico 99%
Ácido N-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 170…172 °C
Número MDL: MFCD00002424
Núm. CAS: 119-68-6