4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62172-250MG OR62172-1G
APOSOR62172-250MGEA 227 EUR
APOSOR62172-250MG APOSOR62172-1G
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClNO
Número MDL: MFCD13619692
Núm. CAS: 1208452-88-3