Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR71109-250MG OR71109-1G OR71109-5G
APOSOR71109-250MGEA 174 EUR
APOSOR71109-250MG APOSOR71109-1G APOSOR71109-5G
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Número MDL: MFCD34181145
Núm. CAS: 2654087-90-6