2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR71110-250MG OR71110-1G
APOSOR71110-250MGEA 125 EUR
APOSOR71110-250MG APOSOR71110-1G
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₂
Número MDL: MFCD28356796
Núm. CAS: 1369866-00-1