(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930176-100MG OR930176-250MG
APOSOR930176-100MGEA 434 EUR
APOSOR930176-100MG APOSOR930176-250MG
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol
Formula: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,11 g/mol
Número MDL: MFCD01416611
Núm. CAS: 885279-63-0