4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2-iodo-4-(trifluorometil)benceno
PC1932-25G PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1932-25G APOSPC1932-100G
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno 98%
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃I
MW: 306.45 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60/0.5 mm °C
Densidad: 1.973
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00001037
Núm. CAS: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8 II