2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501309-250MG PC501309-1G
APOSPC501309-250MGEA 224 EUR
APOSPC501309-250MG APOSPC501309-1G
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₂BrF₄I
Número MDL: MFCD28348581
Núm. CAS: 1934934-44-7