Sulfato de dibutilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dibutilo sulfato
OR924973-5G OR924973-25G OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA 72.5 EUR
APOSOR924973-5G APOSOR924973-25G APOSOR924973-100G
Sulfato de dibutilo 95%
Sulfato de dibutilo
Formula: C₈H₁₈O₄S
Pto. Ebullición: 115…116 °C
Densidad: 1,06
Número MDL: MFCD00059420
Núm. CAS: 625-22-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III