4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500212-250MG PC500212-1G
APOSPC500212-250MGEA 261 EUR
APOSPC500212-250MG APOSPC500212-1G
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
MW: 289 g/mol
Número MDL: MFCD27664852
Núm. CAS: 1823361-42-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III