3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61186-1G OR61186-5G
APOSOR61186-1GEA 574 EUR
APOSOR61186-1G APOSOR61186-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClIO
Número MDL: MFCD30834285
Núm. CAS: 2091701-23-2