3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR62164-250MG OR62164-1G OR62164-5G
APOSOR62164-250MGEA 174 EUR
APOSOR62164-250MG APOSOR62164-1G APOSOR62164-5G
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD18824861
Núm. CAS: 35490-74-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III