Ácido (2-metoxifenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 43.5 EUR
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
Ácido (2-metoxifenil)acético 97%
Ácido (2-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 332
Pto. de fusión: 122…125 °C
Número MDL: MFCD00004321
Núm. CAS: 93-25-4