1,3,5-Triphenoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR72112-50G OR72112-100G
APOSOR72112-50GEA 2770 EUR
APOSOR72112-50G APOSOR72112-100G
1,3,5-Triphenoxybenzene
1,3,5-Triphenoxybenzene
Formula: C₂₄H₁₈O₃
Pto. de fusión: 108…110 °C
Número MDL: MFCD00367787
Núm. CAS: 23879-81-4