3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 433 EUR
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Número MDL: MFCD23993724
Núm. CAS: 1515219-57-4