3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 94.4 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,07 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Número MDL: MFCD04039920
Núm. CAS: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II