4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 683 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. de fusión: 153 - 155 °C
Número MDL: MFCD17000469
Núm. CAS: 62577-90-6