2-Nitro-m-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
OR17602-1KG OR17602-250G OR17602-4KG
APOSOR17602-1KGEA 151 EUR
APOSOR17602-1KG APOSOR17602-250G APOSOR17602-4KG
2-Nitro-m-xileno 99%
2-Nitro-m-xileno
Delivery of 1 or 4 kg quantity of this item to mainland UK is £35, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 225…227 °C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1.112
Pto. de inflamación: 88 °C
Número MDL: MFCD00007181
Núm. CAS: 81-20-9
UN: 1665
ADR: 6.1 II