4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305031-250MG PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA 219 EUR
APOSPC305031-250MG APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Número MDL: MFCD33395092
Núm. CAS: 2092603-19-3