5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC46365-250MG PC46365-1G PC46365-5G
APOSPC46365-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC46365-250MG APOSPC46365-1G APOSPC46365-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Número MDL: MFCD28652989
Núm. CAS: 1782815-29-5