Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 21.9 EUR
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) 97%
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Pto. de fusión: 63 - 65 °C
Número MDL: MFCD00003050
Núm. CAS: 6737-42-4