4-Fluorofenilamidina clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorofenilamidina clorhidrato 97%
4-Fluorofenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₈ClFN₂
Pto. de fusión: 221 °C
Número MDL: MFCD04114421
Núm. CAS: 456-14-4
UN: 2811