2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501794-250MG PC501794-1G PC501794-5G
APOSPC501794-250MGEA 203 EUR
APOSPC501794-250MG APOSPC501794-1G APOSPC501794-5G
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Número MDL: MFCD28061326
Núm. CAS: 1807029-26-0