2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501817-250MG PC501817-1G PC501817-5G
APOSPC501817-250MGEA 219 EUR
APOSPC501817-250MG APOSPC501817-1G APOSPC501817-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₂O
MW: 313,92 g/mol
Número MDL: MFCD28061331
Núm. CAS: 1807197-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II