7-Bromoheptanoic acid 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR62069-25G OR62069-100G
APOSOR62069-25GEA 40.6 EUR
APOSOR62069-25G APOSOR62069-100G
7-Bromoheptanoic acid 94%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Número MDL: MFCD00037800
Núm. CAS: 30515-28-7
UN: 3261
ADR: 8,III