4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Tetrametil diaminobenzofenona, Cetona de Michler, 4,4'-Di(dimetilamino)benzofenona
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 84.1 EUR
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 171 - 176 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Número MDL: MFCD00008312
Núm. CAS: 90-94-8