(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-1-Chloro-2-propanol
OR911848-250MG OR911848-1G OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA 58 EUR
APOSOR911848-250MG APOSOR911848-1G APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Formula: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Número MDL: MFCD01862132
Núm. CAS: 19141-39-0
UN: 1987
ADR: 3 III