2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 362,6/760 mm °C
Pto. de fusión: 118 - 120 °C
Densidad: 1,035
Pto. de inflamación: 144,6 °C
Número MDL: MFCD00016472
Núm. CAS: 5153-25-3