3,5-Dimetoxifenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1170-1G OR1170-5G
APOSOR1170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1170-1G APOSOR1170-5G
3,5-Dimetoxifenol
3,5-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 172…175/17 mm °C
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Número MDL: MFCD00008388
Núm. CAS: 500-99-2