N-Metiltaurinato de sodio 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethanesulphonic acid 2-(methylamino) sodium salt (1:1), Sodium 2-(methylamino)ethanesulphonate, N-Methyltaurine sodium salt
OR943245-5G OR943245-25G OR943245-100G
APOSOR943245-5GEA 21.9 EUR
APOSOR943245-5G APOSOR943245-25G APOSOR943245-100G
N-Metiltaurinato de sodio 95%
N-Metiltaurinato de sodio
60% in water.
Formula: C₃H₈NNaO₃S
Densidad: 1,21
Número MDL: MFCD00066598
Núm. CAS: 4316-74-9