Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4514E-250MG PC4514E-1G
APOSPC4514E-250MGEA 29 EUR
APOSPC4514E-250MG APOSPC4514E-1G
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Formula: C₅F₁₁IO
Pto. Ebullición: 84…85 °C
Densidad: 1,9859
Número MDL: MFCD00155845
Núm. CAS: 107432-46-2