4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC47872-250MG PC47872-1G PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA 116 EUR
APOSPC47872-250MG APOSPC47872-1G APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,979 g/mol
Número MDL: MFCD22414509
Núm. CAS: 192446-70-1