7-Metil-4-indanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol, 7-Methylindan-4-ol
OR21818-1G
OR21818-5G
OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA
116
EUR
APOSOR21818-1G
APOSOR21818-5G
APOSOR21818-10G
7-Metil-4-indanol
7-Metil-4-indanol
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00173675 Núm. CAS: 16400-13-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...