1,3-Dicloropropano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylendichloride
OR0973-25G OR0973-100G OR0973-250G
APOSOR0973-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G APOSOR0973-250G
1,3-Dicloropropano 99%
1,3-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1,19
Pto. de inflamación: 21 °C
Número MDL: MFCD00000999
Núm. CAS: 142-28-9
UN: 1933
ADR: 3,II