2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trimetil-1,3-fenilendiamina, 2,4,6-Trimetilbenceno-1,3-diamina
OR903076-25G OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA 65.4 EUR
APOSOR903076-25G APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina
2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina
Formula: C₉H₁₄N₂
Pto. de fusión: 89 - 91 °C
Número MDL: MFCD00010149
Núm. CAS: 3102-70-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III